Imprimer
5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304390-100MG OR304390-250MG OR304390-500MG
APOSOR304390-100MGEA 601 EUR
APOSOR304390-100MG APOSOR304390-250MG APOSOR304390-500MG
5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₅H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501850
Numéro CAS: 104566-45-2