2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30003025 Numéro CAS: 2007916-55-2 |