Imprimer
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304363-1G OR304363-250MG
APOSOR304363-1GEA 676 EUR
APOSOR304363-1G APOSOR304363-250MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22397416
Numéro CAS: 1383813-54-4