Imprimer
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR304360-1G OR304360-250MG
APOSOR304360-1GEA 1560 EUR
APOSOR304360-1G APOSOR304360-250MG
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Formule: C₆H₁₃NO
Poids moléculaire: 115.174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24530651
Numéro CAS: 18126-77-7