Imprimer
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304358-10G OR304358-1G OR304358-5G
APOSOR304358-10GEA 1090 EUR
APOSOR304358-10G APOSOR304358-1G APOSOR304358-5G
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Formule: C₆H₉BrO
Poids moléculaire: 177.039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847541
Numéro CAS: 128312-69-6