Imprimer
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304352-1G OR304352-5G
APOSOR304352-1GEA 589 EUR
APOSOR304352-1G APOSOR304352-5G
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Poids moléculaire: 151.634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29918566
Numéro CAS: 1068160-25-7