Imprimer
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304346-1G OR304346-250MG OR304346-500MG
APOSOR304346-1GEA 705 EUR
APOSOR304346-1G APOSOR304346-250MG APOSOR304346-500MG
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₅H₈N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501419
Numéro CAS: 1638765-32-8