Imprimer
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-Methyl 3-bromocyclobutanecarboxylate
OR304341-1G OR304341-250MG
APOSOR304341-1GEA 163 EUR
APOSOR304341-1G APOSOR304341-250MG
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₆H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27987093
Numéro CAS: 1523618-35-0