cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₃NO·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27956964 Numéro CAS: 1434141-93-1 |