Imprimer
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR304333-10G OR304333-1G OR304333-5G
APOSOR304333-10GEA 923 EUR
APOSOR304333-10G APOSOR304333-1G APOSOR304333-5G
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18381080
Numéro CAS: 149088-16-4