Imprimer
Pentan-3-one oxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR30404-250MG OR30404-1G OR30404-5G
APOSOR30404-250MGEA 226 EUR
APOSOR30404-250MG APOSOR30404-1G APOSOR30404-5G
Pentan-3-one oxime
Pentan-3-one oxime
Formule: C₅H₁₁NO
Poids moléculaire: 101.147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00110982
Numéro CAS: 1188-11-0