Imprimer
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-nitropyridine-4-carboxylic acid
OR303997-1G OR303997-5G
APOSOR303997-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303997-1G APOSOR303997-5G
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃ClN₂O₄
Point de fusion: 178…180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584664
Numéro CAS: 907545-47-5