Imprimer
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30399-1G OR30399-5G
APOSOR30399-1GEA 125 EUR
APOSOR30399-1G APOSOR30399-5G
5-Ethyl-2-methylpiperidine
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Formule: C₈H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023134
Numéro CAS: 104-89-2