Imprimer
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303581-1G OR303581-500MG
APOSOR303581-1GEA 336 EUR
APOSOR303581-1G APOSOR303581-500MG
3,4-Dinitrobenzaldehyde
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄N₂O₅
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00845054
Numéro CAS: 35998-98-2