Imprimer
2-Bromo-3-nonylthiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303356-10G OR303356-1G OR303356-5G
APOSOR303356-10GEA 346 EUR
APOSOR303356-10G APOSOR303356-1G APOSOR303356-5G
2-Bromo-3-nonylthiophene
2-Bromo-3-nonylthiophene
Formule: C₁₃H₂₁BrS
Poids moléculaire: 289.275 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20922797
Numéro CAS: 1398044-31-9