Imprimer
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol ≥ ee 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303317-1G OR303317-500MG
APOSOR303317-1GEA 1410 EUR
APOSOR303317-1G APOSOR303317-500MG
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol ≥ ee 99%
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Formule: C₁₁H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22644810
Numéro CAS: 156406-42-7