5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆N₂O₃ Point de fusion: 133…135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13181711 Numéro CAS: 15128-88-8 |