Imprimer
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303304-500MG OR303304-5G OR303304-1G
APOSOR303304-500MGEA 112 EUR
APOSOR303304-500MG APOSOR303304-5G APOSOR303304-1G
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25368745
Numéro CAS: 17447-41-5