Imprimer
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303303-1G OR303303-500MG
APOSOR303303-1GEA 180 EUR
APOSOR303303-1G APOSOR303303-500MG
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Formule: C₈H₁₁NO·C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545903
Numéro CAS: 78798-33-1