Imprimer
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303284-1G OR303284-250MG
APOSOR303284-1GEA 67.3 EUR
APOSOR303284-1G APOSOR303284-250MG
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697703
Numéro CAS: 120800-05-7