Imprimer
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303264-1G OR303264-500MG
APOSOR303264-1GEA 538 EUR
APOSOR303264-1G APOSOR303264-500MG
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₄Cl₂N₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24447579
Numéro CAS: 1432892-68-6