Imprimer
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303263-500MG OR303263-1G
APOSOR303263-500MGEA 336 EUR
APOSOR303263-500MG APOSOR303263-1G
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₀Cl₂N₄O₄
Point de fusion: 123…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24447578
Numéro CAS: 1432896-19-9