Imprimer
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303261-1G OR303261-500MG
APOSOR303261-1GEA 538 EUR
APOSOR303261-1G APOSOR303261-500MG
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
Formule: C₈H₁₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16489085
Numéro CAS: 1225773-74-9