Imprimer
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303248-1G OR303248-500MG
APOSOR303248-1GEA 336 EUR
APOSOR303248-1G APOSOR303248-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₂
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24038186
Numéro CAS: 1392223-87-8