Imprimer
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR303221-1G OR303221-500MG
APOSOR303221-1GEA 538 EUR
APOSOR303221-1G APOSOR303221-500MG
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₂
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23697495
Numéro CAS: 1392223-83-4