Imprimer
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30319-1G OR30319-250MG
APOSOR30319-1GEA 415 EUR
APOSOR30319-1G APOSOR30319-250MG
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Formule: C₆H₉N₃O₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173723
Numéro CAS: 32418-24-9