Imprimer
tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl o-tolylcarbamate
OR303188-1G OR303188-500MG OR303188-5G
APOSOR303188-1GEA 538 EUR
APOSOR303188-1G APOSOR303188-500MG APOSOR303188-5G
tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031443
Numéro CAS: 74965-31-4