Imprimer
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303184-1G OR303184-500MG OR303184-5G
APOSOR303184-1GEA 180 EUR
APOSOR303184-1G APOSOR303184-500MG APOSOR303184-5G
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Formule: C₆H₁₄NO₄P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00514647
Numéro CAS: 597-25-1