Imprimer
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303182-1G OR303182-500MG
APOSOR303182-1GEA 180 EUR
APOSOR303182-1G APOSOR303182-500MG
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Formule: C₁₂H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691761
Numéro CAS: 131526-88-0