3-Chloro-7-methoxyquinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₈ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13688991 Numéro CAS: 858279-19-3 |