Imprimer
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303175-1G OR303175-500MG
APOSOR303175-1GEA 538 EUR
APOSOR303175-1G APOSOR303175-500MG
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formule: C₁₈H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689172
Numéro CAS: 105260-10-4