Imprimer
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303169-1G OR303169-500MG
APOSOR303169-1GEA 464 EUR
APOSOR303169-1G APOSOR303169-500MG
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole
Formule: C₈H₉BrN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20259835
Numéro CAS: 877675-06-4