Imprimer
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303165-1G OR303165-500MG OR303165-5G
APOSOR303165-1GEA 180 EUR
APOSOR303165-1G APOSOR303165-500MG APOSOR303165-5G
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₉H₉IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22575061
Numéro CAS: 1217486-73-1