Imprimer
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR303156-1G OR303156-500MG
APOSOR303156-1GEA 538 EUR
APOSOR303156-1G APOSOR303156-500MG
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Formule: C₂₇H₂₃NO₄
Point de fusion: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15071409
Numéro CAS: 112334-42-6