Imprimer
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR303142-1G OR303142-500MG
APOSOR303142-1GEA 164 EUR
APOSOR303142-1G APOSOR303142-500MG
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00894965
Numéro CAS: 132144-02-6