Imprimer
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR302762-1G OR302762-250MG
APOSOR302762-1GEA 1040 EUR
APOSOR302762-1G APOSOR302762-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₇H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21643803
Numéro CAS: 1257294-05-5