Imprimer
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR302737-1G OR302737-5G
APOSOR302737-1GEA 78.3 EUR
APOSOR302737-1G APOSOR302737-5G
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Formule: C₆H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701424
Numéro CAS: 7239-81-8