Imprimer
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR302705-1G OR302705-5G
APOSOR302705-1GEA 43 EUR
APOSOR302705-1G APOSOR302705-5G
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
(R)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202402
Numéro CAS: 101555-60-6