Imprimer
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR302674-100MG OR302674-250MG
APOSOR302674-100MGEA 105 EUR
APOSOR302674-100MG APOSOR302674-250MG
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Formule: C₁₁H₅BrCl₂N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22576475
Numéro CAS: 1227958-56-6