Imprimer
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR302643-1G OR302643-5G
APOSOR302643-1GEA 24.4 EUR
APOSOR302643-1G APOSOR302643-5G
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 95+%
(3aR,6aS)-tert-Butyl 5-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₃
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18782907
Numéro CAS: 146231-54-1