Imprimer
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR302430-1G OR302430-250MG
APOSOR302430-1GEA 364 EUR
APOSOR302430-1G APOSOR302430-250MG
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Formule: C₈H₁₃NO
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02114721
Numéro CAS: 4390-39-0
UN: 1759
ADR: 8,III