2-Methoxyquinolin-6-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12173233 Numéro CAS: 1153800-77-1 |