Imprimer
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR302320-1G OR302320-250MG
APOSOR302320-1GEA 1160 EUR
APOSOR302320-1G APOSOR302320-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Formule: C₇H₁₂N₂O·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22581550
Numéro CAS: 1403766-91-5