Imprimer
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR302259-1G OR302259-250MG
APOSOR302259-1GEA 464 EUR
APOSOR302259-1G APOSOR302259-250MG
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024050
Numéro CAS: 2540-30-9