Imprimer
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR302186-1G OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA 186 EUR
APOSOR302186-1G APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063187
Numéro CAS: 1070879-27-4