3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₉ClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01698128 Numéro CAS: 24573-30-6 |