Imprimer
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Bromopyridin-4-yl)-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, tert-Butyl 4-(2-bromopyridin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
OR302092-1G OR302092-250MG OR302092-5G
APOSOR302092-1GEA 458 EUR
APOSOR302092-1G APOSOR302092-250MG APOSOR302092-5G
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₀BrN₃O₂
Poids moléculaire: 342.231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18447575
Numéro CAS: 1266118-96-0