Imprimer
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR30151-1G OR30151-250MG OR30151-500MG
APOSOR30151-1GEA 81.6 EUR
APOSOR30151-1G APOSOR30151-250MG APOSOR30151-500MG
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205145
Numéro CAS: 63450-84-0