Imprimer
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromothiazole-2-carboxylic acid
OR301250-1G OR301250-5G
APOSOR301250-1GEA 71.2 EUR
APOSOR301250-1G APOSOR301250-5G
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formule: C₄H₂BrNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09701413
Numéro CAS: 88982-82-5