Imprimer
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301226-1G OR301226-5G
APOSOR301226-1GEA 0 EUR
APOSOR301226-1G APOSOR301226-5G
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Formule: C₅H₄BrIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272065
Numéro CAS: 697300-73-5